49621
L-Glutamic acid monosodium salt monohydrate
≥98.0% (NT), for peptide synthesis
Sinonimo/i:
L-2-Aminopentanedioic acid, MSG, Sodium L-glutamate
About This Item
Prodotti consigliati
product name
L-Glutamic acid monosodium salt monohydrate, ≥98.0% (NT)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (NT)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D −4.2±0.3°, c = 1.2% in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
232 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
O.[Na+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?