Merck
2-Butoxyethyl acetate 99%
2-Butoxyethyl acetate
2-Butoxyethyl acetate 99%
Sinonimo/i:
1-Acetoxy-2-butoxyethane, BCA, Ethylene glycol monobutyl ether acetate, 2-Butoxyethyl acetate
Formula condensata:
CH3COOCH2CH2O(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.21
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Punto d’ebollizione (°C)
Peso formula
Purezza
Livello qualitativo