Documenti fondamentali
301086
Sigma-Aldrich
1-Iodo-2,2-dimethylpropane
98%
Sinonimo/i:
2,2-Dimethyl-1-iodopropane, Neopentyl iodide
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CCH2I
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.05
Beilstein:
1718796
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.489 (lit.)
P. ebollizione
70-71 °C/100 mmHg (lit.)
Densità
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
iodo
Stringa SMILE
CC(C)(C)CI
InChI
1S/C5H11I/c1-5(2,3)4-6/h4H2,1-3H3
CJTZXIJETZZARD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Mechanism of coupling of 1-Iodo-2,2-dimethylpropane was carried out by electrochemically generated nickel(0) complex promoter [Ni(PPh3)4].
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Coupling of organic halides electrocatalyzed by the Ni II/Ni I/Ni 0-PPh 3 system. A mechanistic study based on an electroanalytical approach.
Schiavon G, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 5, 1074-1081 (1981)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
301086-25G4061837083198
301086-5G4061837072468