245798
2-Iodo-2-methylpropane
contains copper as stabilizer, 95%
Sinonimo/i:
tert-Butyl iodide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
liquid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.491 (lit.)
P. ebollizione
99-100 °C (lit.)
Punto di fusione
−38 °C (lit.)
Densità
1.544 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
iodo
Stringa SMILE
CC(C)(C)I
InChI
1S/C4H9I/c1-4(2,3)5/h1-3H3
ANGGPYSFTXVERY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?