Documenti fondamentali
244732
Sigma-Aldrich
1-Iodo-2-methylpropane
contains copper as stabilizer, 97%
Sinonimo/i:
Isobutyl iodide
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2I
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.02
Beilstein:
1730927
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
6 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
20 mmHg ( 20 °C)
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.496 (lit.)
P. eboll.
120-121 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible
water: insoluble(lit.)
Densità
1.599 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
iodo
Stringa SMILE
CC(C)CI
InChI
1S/C4H9I/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
BTUGGGLMQBJCBN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
The liquid and solid-state infrared spectra of 1-iodo-2-methylpropane were studied.
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Vibrational analysis of alkyl iodides: 1-iodo-2-methylpropane and 1-iodo-3-methylbutane.
Journal of Molecular Structure, 49(2), 287-292 (1978)
Xiao-Yu Yuan et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 27(6), 1034-1042 (2019-02-19)
Selective proteinase inhibitors have demonstrated utility in the investigation of cartilage degeneration mechanisms and may have clinical use in the management of osteoarthritis. The cysteine protease cathepsin K (CatK) is an attractive target for arthritis therapy. Here we report the