167304
1-Iodobutane
99%, contains copper as stabilizer
Sinonimo/i:
Butyl iodide
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
~5 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.498 (lit.)
P. ebollizione
130-131 °C (lit.)
Punto di fusione
−103 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
water: insoluble
Densità
1.617 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
iodo
Stringa SMILE
CCCCI
InChI
1S/C4H9I/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
KMGBZBJJOKUPIA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-Iodobutane is an alkyl halide and is used as an electrophile during SN2 nucleophilic reaction.
Applicazioni
- S-alkylated 5-(2-,3- and 4-methoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
- 5-(2-,3- and 4-methoxyphenyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
- N-butyl-N-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide by reaction with 1-methylpyrrolidine in ethyl acetate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?