297054
(Trimethylsilyl)methyllithium solution
1.0 M in pentane
Sinonimo/i:
(Lithiomethyl)trimethylsilane, Neosilyllithium, [(Trimethylsilyl)methyl]lithium
About This Item
Prodotti consigliati
Concentrazione
1.0 M in pentane
P. ebollizione
35-36 °C
Densità
0.65 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Li]C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C4H11Si.Li/c1-5(2,3)4;/h1H2,2-4H3;
RJPBNMJOQNIBQW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-56.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-49 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?