514330
Methyllithium solution
3.1 M in diethoxymethane
Sinonimo/i:
Lithium methanide, MeLi
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Concentrazione
3.1 M in diethoxymethane
Densità
0.846 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Li]C
InChI
1S/CH3.Li/h1H3;
DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenza
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
5.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-15 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?