Documenti fondamentali
29207
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Ddiv)-OH
≥96.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Nα-Fmoc-Nε-[1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene)-3-methylbutyl]-L-lysine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H42N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
574.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)C\C(NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O)=C4/C(=O)CC(C)(C)CC4=O
InChI
1S/C34H42N2O6/c1-21(2)17-28(31-29(37)18-34(3,4)19-30(31)38)35-16-10-9-15-27(32(39)40)36-33(41)42-20-26-24-13-7-5-11-22(24)23-12-6-8-14-25(23)26/h5-8,11-14,21,26-27,35H,9-10,15-20H2,1-4H3,(H,36,41)(H,39,40)/t27-/m0/s1
PYCBVLUBTMHNPW-MHZLTWQESA-N
Altre note
Orthogonally protected lysine, the Ddiv protection is more stable to piperidine (Fmoc deprotection) than Dde
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
S.R. Chhabra et al.
Tetrahedron Letters, 39, 1603-1603 (1998)