Documenti fondamentali
09655
Sigma-Aldrich
2-(3-Methylbutyryl)-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexandione
≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
2-Isovaleryldimedone, 5,5-Dimethyl-2-(3-methylbutyryl)-1,3-cyclohexanedione, Ddiv
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H20O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.30
Beilstein:
3275155
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.498
Densità
1.027 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC(C)CC(=O)C1C(=O)CC(C)(C)CC1=O
InChI
1S/C13H20O3/c1-8(2)5-9(14)12-10(15)6-13(3,4)7-11(12)16/h8,12H,5-7H2,1-4H3
HNPWTDUZIXAJSA-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Amine protecting group which is orthogonal to Fmoc, Boc and tert-butyl protections; selective cleavage with 2% hydrazine in DMF.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Beatriz Reina Bouvet et al.
Archivos espanoles de urologia, 58(10), 1049-1054 (2006-02-18)
To investigate sperm quality before and after swim up in infertile patients, and to compare it with a fertile men population. Semen samples from 55 patients consulting at the infertility services of the Hospitals "Centenario" in Rosario and "Eva Perón"
S.R. Chhabra et al.
Tetrahedron Letters, 39, 1603-1603 (1998)