Documenti fondamentali
275425
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxythiophenol
98%
Sinonimo/i:
2,5-Dimethoxybenzenethiol
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5860 (lit.)
P. ebollizione
88-90 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(OC)c(S)c1
InChI
1S/C8H10O2S/c1-9-6-3-4-7(10-2)8(11)5-6/h3-5,11H,1-2H3
SESUUAOAUZDHHP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The s-alkylation of 2,5-dimethoxythiophenol with pentyl bromide and heptyl bromide was studied.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Open-ring models of hetero-cannabinoids: synthesis of 2-(alkylthio)-5-(2-aminoethyl) hydroquinone derivatives.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 55(3), 782-796 (1990)
Homan Kang et al.
Scientific reports, 5, 10144-10144 (2015-05-29)
Recently, preparation and screening of compound libraries remain one of the most challenging tasks in drug discovery, biomarker detection, and biomolecular profiling processes. So far, several distinct encoding/decoding methods such as chemical encoding, graphical encoding, and optical encoding have been