250996
2-Chloro-N,N-diethylacetamide
97%
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.47 (lit.)
P. ebollizione
148-150 °C/55 mmHg (lit.)
Densità
1.089 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Stringa SMILE
CCN(CC)C(=O)CCl
InChI
1S/C6H12ClNO/c1-3-8(4-2)6(9)5-7/h3-5H2,1-2H3
CQQUWTMMFMJEFE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- preparation of calixarene amides
- synthesis of 5-bromo-25,26,27,28-tetrakis[(N,N-diethylaminocarbonyl)-methoxy]calix[4]arene
- synthesis of amide calix[4]pyrrole macrocycles with super-extended cavities
- microwave-assisted organic synthesis of 3-cyano-N,N-diethyl-4-(4-methoxyphenoyl)-4-oxobutanamide
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?