184055
2-Methoxythiophenol
97%
Sinonimo/i:
2-Mercaptoanisole, 2-Methoxybenzenethiol, Thioguaiacol
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.591 (lit.)
P. ebollizione
99 °C/8 mmHg (lit.)
Densità
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccccc1S
InChI
1S/C7H8OS/c1-8-6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
DSCJETUEDFKYGN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- (4S)-N-[(2S)-2-methy-3-(2-methoxyphenylthio)propanoyl]-4-phenyloxazolidin-2-one
- 2-(4-fluorophenyl)-6-(2-methoxyphenylsulfanyl)imidazo[1,2-a]pyridine
- 2-(2-methoxyphenylsulfanyl)benzoic acid
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?