270474
Metanolo
≥99.93%, gradient grade, suitable for HPLC
Sinonimo/i:
Alcol metilico
About This Item
97.68 mmHg ( 20 °C)
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Metanolo, suitable for HPLC, gradient grade, 99.93%
Grado
gradient grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Tensione di vapore
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Descrizione
gradient analysis <= 0.005 254nm
Saggio
99.93%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
725 °F
Purificato mediante
sub-micron filtration
Limite di esplosione
36 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% formaldehyde
≤0.1% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0003%
Colore
APHA: ≤10
clear
Indice di rifrazione
n20/D 1.329 (lit.)
P. ebollizione
64.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Solubilità
H2O: passes test
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 203 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.60
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 230 nm Amax: 0.15
λ: 240 nm Amax: 0.05
λ: 260-400 nm Amax: 0.01
Compatibilità
passes test for HPLC
Formato
neat
Stringa SMILE
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?