Documenti fondamentali
34885-M
Sigma-Aldrich
Metanolo
≥99.9%, gradient grade, suitable for HPLC
Sinonimo/i:
Alcol metilico
About This Item
Formula condensata:
CH3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
32.04
Beilstein:
1098229
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
15101803
ID PubChem:
NACRES:
NA.05
Nome del prodotto
Metanolo, suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
Grado
gradient grade
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Tensione di vapore
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.9%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
725 °F
Limite di esplosione
36 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
KMnO4 red. matter (as O), in accordance
≤0.0005% free alkali (as NH3)
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone (GC)
≤0.001% formaldehyde
≤0.02% water (Karl Fischer)
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365nm
Residuo dopo evaporazione
<0.0003%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.329 (lit.)
P. ebollizione
64.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Gradiente HPLC
≤2 mAU at 230 nm
≤5 mAU at 254 nm
Assorbimento
in accordance
Assorbanza UV
λ: 210 nm Amax: 0.50
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 230 nm Amax: 0.15
λ: 235 nm Amax: 0.10
λ: 240 nm Amax: 0.05
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 400 nm Amax: 0.01
Formato
neat
Stringa SMILE
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
È stata descritta la conversione termochimica di metanolo a idrocarburi C2-C10 in presenza di zeoliti stericamente selettive. È stata proposta la sua ossidazione su un sistema catalitico Ru-Pt attraverso ad-atomi di rutenio.
Applicazioni
Il metanolo (MeOH) è stato usato come eluente in determinazioni HPLC della malondialdeide plasmatica, un indicatore dello stress ossidativo.
Può essere utilizzato nei seguenti studi:
  • saggio dei fibroblasti formanti colonia di cellule mononucleari del midollo osseo
  • come solvente per la preparazione di estratti di ife di Aspergillus per la stima della gliotossina mediante HPLC a fase inversa
  • in studi di immunofluorescenza
  • per preparare l′eluente per l′isolamento via HPLC a coppia ionica in fase inversa di nucleotidi e dei loro prodotti di decomposizione.
Nota sulla preparazione
Prodotto filtrato mediante filtro da 0,2 μ
Altre note
Per l′erogazione dei solventi, i contenitori Pure-Pac® II richiedono l′adattatore MacroValve Micromatic Z560723.
Avviso importante
  • L′articolo codice 34885-6X1L-M uscirà di produzione. Ordinare il singolo flacone 34885-1L-M che è fisicamente identico e ha esattamente le stesse specifiche.
Prodotti consigliati
Scopri i reagenti LiChropur ideali per analisi HPLC o LC-MS
Note legali
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Inês Mesquita et al.
Cell reports, 30(12), 4052-4064 (2020-03-27)
Hypoxia-inducible factor-1 alpha (HIF-1α) is considered a global regulator of cellular metabolism and innate immune cell functions. Intracellular pathogens such as Leishmania have been reported to manipulate host cell metabolism. Herein, we demonstrate that myeloid cells from myeloid-restricted HIF-1α-deficient mice
Ufuk Cobanoglu et al.
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 12(6), 1399-1403 (2011-12-01)
Early diagnosis and prevention is very important for lung cancer patients. Previous studies have emphasized that the level of coenzyme Q10 (CoQ10), present primarily in mitochondria, decreases with age and is low in patients with chronic diseases. Our goal was
R A Cunha et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 18(6), 1987-1995 (1998-05-15)
ATP analogs substituted in the gamma-phosphorus (ATPgammaS, beta, gamma-imido-ATP, and beta,gamma-methylene-ATP) were used to probe the involvement of P2 receptors in the modulation of synaptic transmission in the hippocampus, because their extracellular catabolism was virtually not detected in CA1 slices.
Emer P Reeves et al.
Mycopathologia, 158(1), 73-79 (2004-10-19)
Aspergillus fumigatus is a pathogenic fungus capable of causing both allergic lung disease and invasive aspergillosis, a serious, life-threatening condition in neutropenic patients. Aspergilli express an array of mycotoxins and enzymes which may facilitate fungal colonisation of host tissue. In
Venkata Lokesh Battula et al.
Haematologica, 94(2), 173-184 (2008-12-11)
Conventionally, mesenchymal stem cells are functionally isolated from primary tissue based on their capacity to adhere to a plastic surface. This isolation procedure is hampered by the unpredictable influence of co-cultured hematopoietic and/or other unrelated cells and/or by the elimination