261939
1,2-Bis(dimethylphosphino)ethane
97%
Sinonimo/i:
DMPE, Dimethyl-2-(dimethylphosphino)ethylphosphine, Ethylenebis(dimethylphosphine)
Saggio
97%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Indice di rifrazione
n20/D 1.507 (lit.)
P. ebollizione
180 °C (lit.)
Densità
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CP(C)CCP(C)C
InChI
1S/C6H16P2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
ZKWQSBFSGZJNFP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
261939-100MG | |
261939-1G | 4061838118912 |
261939-500MG | |
261939-5G | 4061838118929 |