327697
Tris[2-(diphenylphosphino)ethyl]phosphine
97%
Sinonimo/i:
Tetraphos-Li
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
134-135 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Stringa SMILE
C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(CCP(c3ccccc3)c4ccccc4)CCP(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C42H42P4/c1-7-19-37(20-8-1)44(38-21-9-2-10-22-38)34-31-43(32-35-45(39-23-11-3-12-24-39)40-25-13-4-14-26-40)33-36-46(41-27-15-5-16-28-41)42-29-17-6-18-30-42/h1-30H,31-36H2
TVLNGWSWPKIYAO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Fast and selective iron-catalyzed transfer hydrogenations of aldehydes
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?