401668
Iron(II) tetrafluoroborate hexahydrate
97%
Sinonimo/i:
Iron bis(tetrafluoroborate) hexahydrate, Iron(2+) ditetrafluoroborate hexahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Saggio
97%
Stato
crystalline
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.[Fe++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/2BF4.Fe.6H2O/c2*2-1(3,4)5;;;;;;;/h;;;6*1H2/q2*-1;+2;;;;;;
NKQGOEGCKHXNEP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Fast and selective iron-catalyzed transfer hydrogenations of aldehydes
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?