592684
Bis(dimethylphosphino)methane
97%
Sinonimo/i:
DMPM
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Indice di rifrazione
n20/D 1.5060 (lit.)
P. ebollizione
42 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CP(C)CP(C)C
InChI
1S/C5H14P2/c1-6(2)5-7(3)4/h5H2,1-4H3
MRNJHNUEBDGNEL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Preparation of ruthenium carbonyl hydrido phosphanido diphosphine dinuclear complexes
- Luminescent face-to-face dinuclear platinum(II) alkynyl phosphine complexes
- Phosphorus-phosphorus bond and nuclear spin-spin coupling
- Formation of a catalytic ruthenium(II)-triphos complex
Catalyst for:
- Asymmetric alkylation of racemic secondary phosphines
- Palladium-diphosphine catalyzed carbonylation of ethene
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Pyr. Liq. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?