Documenti fondamentali
260088
Sigma-Aldrich
3-Bromophenylacetonitrile
98%
Sinonimo/i:
3-Bromobenzyl cyanide
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
145-147 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
27-28 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
nitrile
Stringa SMILE
Brc1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H6BrN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4H2
UUZYFBXKWIQKTF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
3-Bromophenylacetonitrile has been used in the synthesis of:
  • a series of aminoethylbiphenyls, novel 5-HT7 receptor ligands
  • 2-(1-cyano-1-(3-bromophenyl))methylidene-3-phenylthiazolidine-4,5-dione
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Magalie Paillet-Loilier et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(11), 3018-3022 (2007-04-10)
The synthesis of a series of aminoethylbiphenyls as novel 5-HT(7) receptor ligands is described. The novel derivatives exhibit high affinity for the 5-HT(7) receptor with selectivity toward 5-HT(1A) receptor.
Uwe Albrecht et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 13(14), 4402-4407 (2005-05-21)
2-Alkylidenethiazolidine-4,5-diones were prepared by novel one-pot cyclizations of arylacetonitriles with isothiocyanates and ethyl 2-chloro-2-oxoacetate. The products show antibiotic activity against the Gram-positive bacteria Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus.