187070
2-Bromobenzyl bromide
98%
Sinonimo/i:
α,2-Dibromotoluene
Saggio
98%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.619 (lit.)
P. ebollizione
129 °C/19 mmHg (lit.)
Punto di fusione
29-32 °C (lit.)
Solubilità
dioxane: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
BrCc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H6Br2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
LZSYGJNFCREHMD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- substituted quinazolines and 1,2,3,4-tetrahydroquinazolines
- 2- and 3-substituted indenes
- tris-2-bromotribenzylamine
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?