Key Documents
B58202
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzonitrile
99%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.02
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
powder
P. eboll.
225 °C (lit.)
Punto di fusione
38-40 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H4BrN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H
STXAVEHFKAXGOX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2