Documenti fondamentali
C24809
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzonitrile
99%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.57
Beilstein:
1906694
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
crystals
Punto di fusione
38-40 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H4ClN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H
WBUOVKBZJOIOAE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
206.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
97 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)