259179
3,4-Dichlorobenzyl chloride
97%
Sinonimo/i:
α,3,4-Trichlorotoluene
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.577 (lit.)
P. ebollizione
122-124 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
1.411 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
ClCc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H5Cl3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,4H2
YZIFVWOCPGPNHB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- in Friedel-Crafts synthesis of 4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, a key intermediate for the synthesis of sertraline
- as alkylating agent in synthesis of poly(ether ketone)s having pendant sulfonic acid groups
- in preparation of 5,6-dichloro-2-(3,4-dichlorobenzylthio)benzimidazole
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)