Documenti fondamentali
139254
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzyl chloride
99%
Sinonimo/i:
α,2,4-Trichlorotoluene
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.47
Beilstein:
387220
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.576 (lit.)
P. ebollizione
248 °C (lit.)
Punto di fusione
−2.6 °C (lit.)
Densità
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
ClCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10/h1-3H,4H2
IRSVDHPYXFLLDS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,4-Dichlorobenzyl chloride was used as starting reagent for the synthesis of series of novel 1,2,4-triazolium derivatives.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Yan Luo et al.
Archiv der Pharmazie, 342(7), 386-393 (2009-06-23)
A series of novel 1,2,4-triazolium derivatives was synthesized starting from commercially available 1H-1,2,4-triazole, 2,4-dichlorobenzyl chloride, or 2,4-difluorobenzyl bromide. Their antibacterial and antifungal activities were evaluated against Staphylococcus aureus ATCC 29213, Escherichia coli ATCC 25922, Bacillus proteus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa
Global Trade Item Number
SKUGTIN
139254-100ML4061838345981
139254-5ML
139254-10L
139254-500ML