187518
2,6-Dichlorobenzoyl chloride
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.560 (lit.)
P. ebollizione
142-143 °C/21 mmHg (lit.)
Punto di fusione
15-17 °C
Densità
1.462 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
chloro
Stringa SMILE
ClC(=O)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H3Cl3O/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H
JBLIDPPHFGWTKU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in substrate activity screening method for the rapid development of novel substrates and their conversion into non-peptidic inhibitors of Cys and Ser proteases
- in the synthesis of 1-acyliridoles
- in enantiocontrolled total synthesis of (-)-aspicilin
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?