253030
(R)-(−)-O-Acetylmandelic acid
99%, optical purity ee: 98% (GLC)
Sinonimo/i:
(−)-O-Acetyl-D-mandelic acid, (R)-(−)-α-Acetoxyphenylacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D −152.4°, c = 2 in acetone
Purezza ottica
ee: 98% (GLC)
Punto di fusione
97-99 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ester
phenyl
Stringa SMILE
CC(=O)O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O4/c1-7(11)14-9(10(12)13)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,1H3,(H,12,13)/t9-/m1/s1
OBCUSTCTKLTMBX-SECBINFHSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
253030-5G | 4061832727998 |
253030-1G |