250759
2,4-Difluorophenyl isocyanate
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.490 (lit.)
P. eboll.
42 °C/6 mmHg (lit.)
Densità
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccc(N=C=O)c(F)c1
InChI
1S/C7H3F2NO/c8-5-1-2-7(10-4-11)6(9)3-5/h1-3H
HNENEALJPWJWJY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- in the synthesis of N,N-disubstituted S,N′-diarylisothioureas
- as blocking reagent, to modify the hydroxyl, amine and epoxide functional groups of cured MY720/DDS epoxy thin films
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
55 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?