191752
3-Phenoxybenzaldehyde
98%
Sinonimo/i:
3-Phenoxybenzaldehyde, 5-Phenoxybenzaldehyde, m-(Phenyloxy)benzaldehyde, m-Phenoxybenzaldehyde
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.595 (lit.)
P. eboll.
169-169.5 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
phenoxy
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H10O2/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-10H
MRLGCTNJRREZHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup - (External MSDS)
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup - (External MSDS)
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?