240834
Diphenyl ether
ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
Diphenyl oxide, Phenyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
>5.86 (25 °C, vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Stato
crystalline
Temp. autoaccensione
1144 °F
Limite di esplosione
1.5 %
dilution
(for general lab use)
Indice di rifrazione
n20/D 1.579 (lit.)
P. ebollizione
259 °C (lit.)
Punto di fusione
25-27 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
glacial acetic acid: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
Densità
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenoxy
Stringa SMILE
O(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... TTR(7276)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- An additive in the fabrication of thienothiophene-co-benzodithiophene polymer-based organic photovoltaics and isoindigo polymer-based organic solar cells.
- A model compound to study the hydrodeoxygenation of ether linkages in the lignin fragments using various catalytic systems.
- A solvent in the synthesis of FePd nanoparticles using modified polyol process.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
115 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
240834-5KG | |
240834-100G | 4061824071214 |
240834-5G | 4061824071221 |