213748
1,2-Hexadecanediol
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
1,2-Dihydroxyhexadecane, 1,2-Hexadecylene glycol, 2-Hydroxycetyl alcohol
About This Item
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Punto di fusione
68-72 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCC(O)CO
InChI
1S/C16H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16(18)15-17/h16-18H,2-15H2,1H3
BTOOAFQCTJZDRC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Au-Fe3O4 hetero-dimers
- iron pyrite nanocrystals
- monodisperse iron platinum nanoparticles
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
361.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
183 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Randal Lee (University of Houston, USA) discusses design considerations for iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes used for biosensing, including synthetic procedures, size, and shape. The effects of these variables are discussed for various volumetric-based and surface-based detection schemes.