150533
Thallium(III) trifluoroacetate
technical grade
Sinonimo/i:
TTFA, Tris(trifluoroacetato)thallium, Thallic trifluoroacetate, Trifluoroacetic acid thallium(III) salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: thallium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
213 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(=O)O[Tl](OC(=O)C(F)(F)F)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3C2HF3O2.Tl/c3*3-2(4,5)1(6)7;/h3*(H,6,7);/q;;;+3/p-3
PSHNNUKOUQCMSG-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis
Protocolli
Overcome challenges in synthesis and disulfide bond formation with protocols for Fmoc solid-phase peptide synthesis of peptides with cysteine and methionine.