Documenti fondamentali
152277
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenyl isocyanate
98%
Sinonimo/i:
4-Isocyanato chlorobenzene
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.57
Beilstein:
386235
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5618 (lit.)
P. ebollizione
203-204 °C (lit.)
Punto di fusione
26-29 °C (lit.)
Densità
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
isocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
ADAKRBAJFHTIEW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Chlorophenyl isocyanate was used in the preparation of isothiocyanates.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A Convenient synthesis of isothiocyanates from primary nitroalkanes.
Synthetic Communications, 24(8), 1101-1105 (1994)