Documenti
245682
Sigma-Aldrich
3-Chlorophenyl isocyanate
99%
Sinonimo/i:
3-Isocyanato chlorobenzene
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.57
Beilstein:
742445
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.559 (lit.)
P. eboll.
113-114 °C/43 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−4 °C (lit.)
Densità
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO/c8-6-2-1-3-7(4-6)9-5-10/h1-4H
HHIRBXHEYVDUAM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
3-Chlorophenyl isocyanate (3-isocyanato chlorobenzene) was used in the preparation of cis-4-[N-(3-chlorophenyl)carbamoloxyl]-2-butenyl-trimethylammoniumiodide.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Stereochemical analogs of a muscarinic, ganglionic stimulant. cis- and trans-4-(N-(3-chlorophenyl)carbamoyloxy)-2-butenyltrimethylammonium iodides.
W L Nelson et al.
Journal of medicinal chemistry, 16(5), 506-510 (1973-05-01)