439932
4-Acetylphenyl isocyanate
97%
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
139 °C/14 mmHg (lit.)
Punto di fusione
35-37 °C (lit.)
Gruppo funzionale
isocyanate
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C9H7NO2/c1-7(12)8-2-4-9(5-3-8)10-6-11/h2-5H,1H3
MOZSVHZOUDIZMF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- (4S,5R)-2-oxo-4-(4-phenyl-piperazin-1-ylmethyl)-oxazolidin-5-ylmethyl (4-acetyl-phenyl)-carbamate
- (4S,5R)-2-oxo-4-(4-phenyl-piperazin-1-ylmethyl)-oxazolidin-5-ylmethyl (4-acetyl-phenyl)-carbamate
- 2-oxo-4-(4-phenyl-piperazin-1-ylmethyl)-oxazolidin-5-ylmethyl phenyl acetate
- 2-oxo-4-(4-phenyl-piperazin-1-ylmethyl)-oxazolidin-5-ylmethyl (4-acetyl-phenyl)-carbamate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?