Key Documents
478652
Sigma-Aldrich
4-Biphenylyl isocyanate
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H4NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
P. eboll.
110-112 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
59-62 °C (lit.)
Gruppo funzionale
isocyanate
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C=Nc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9NO/c15-10-14-13-8-6-12(7-9-13)11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
WIRPZDICFIIBRF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
4-Biphenylyl isocyanate, also known as 4-isocyanatobiphenyl, is an aryl isocyanate. Its enthalpy of vaporization at boiling point has been reported. Its density and refractive index are 1.1266g/cm3 and 1.6060, respectively at 25°C.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 406-406 (2015)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 605-605 (2008)