Documenti fondamentali
F14335
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenyl isocyanate
99%
About This Item
Formula condensata:
FC6H4NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.11
Beilstein:
471609
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5141 (lit.)
P. ebollizione
55 °C/8 mmHg (lit.)
Densità
1.206 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C7H4FNO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
DSVGFKBFFICWLZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)