242357
Dibromoacetic acid
97%
Sinonimo/i:
2,2-Dibromoacetic acid, DBAA
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
128-130 °C/16 mmHg (lit.)
Punto di fusione
32-38 °C (lit.)
Densità
2.382 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)C(Br)Br
InChI
1S/C2H2Br2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
SIEILFNCEFEENQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Forthe stereoselective synthesis of (E)-α, β-unsaturated carboxylic acidsby samarium diiodide (SmI2) catalyzed reaction with aldehydes.
- Tosynthesize sodium bis(2-pyridylthio)acetate ligand by reacting with 2-mercaptopyridinein the presence of NaOH.
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?