234478
1-Chloro-3-iodopropane
99%
Sinonimo/i:
Trimethylene chloroiodide
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
6.8 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
2 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.548 (lit.)
P. ebollizione
170-172 °C (lit.)
Densità
1.904 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
iodo
Stringa SMILE
ClCCCI
InChI
1S/C3H6ClI/c4-2-1-3-5/h1-3H2
SFOYQZYQTQDRIY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- N-[4-[5-(2,4-diamino-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-yl)-2-(2,2,2-trifluoroacetyl)pentyl]benzoyl]-L-glutamic acid, an inhibitor of glycinamide ribonucleotide transformylase (GAR Tfase) and aminoimidazole carboxamide ribonucleotide transformylase (AICAR Tfase)
- interesting ″proton sponge″ type molecule quino[7,8-h]quinoline
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?