Documenti fondamentali
232882
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
98%
Sinonimo/i:
3,5-Di(trifluoromethyl)benzoic acid
About This Item
Formula condensata:
(CF3)2C6H3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.12
Beilstein:
2058600
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
142-143 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O2/c10-8(11,12)5-1-4(7(16)17)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17)
HVFQJWGYVXKLTE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid is a significant metabolite formed during metabolism of 3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl ether via oxidation.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
3-Benzyloxy-2-phenylpiperidine NK1 antagonists: the influence of alpha methyl substitution.
Swain CJ, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 7(23), 2959-2962 (1997)