152250
2,4-Dichlorobenzotrifluoride
98%
Sinonimo/i:
2,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.481 (lit.)
P. eboll.
117-118 °C (lit.)
Densità
1.484 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H3Cl2F3/c8-4-1-2-5(6(9)3-4)7(10,11)12/h1-3H
KALSHRGEFLVFHE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?