Key Documents
235806
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzotrifluoride
97%
Sinonimo/i:
3,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
1.6 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.475 (lit.)
P. eboll.
173-174 °C (lit.)
Punto di fusione
−13-−12 °C (lit.)
Densità
1.478 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H3Cl2F3/c8-5-2-1-4(3-6(5)9)7(10,11)12/h1-3H
XILPLWOGHPSJBK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3,4-Dichlorobenzotrifluoride has been used in the preparation of:
  • 3,4-difluorobenzotrifluoride by a KF exchange reaction
  • 2-chloro-4-trifluoromethylphenyl 4-nitrophenylether (RH-2512), potential diphenyl ether herbicide
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
New potent diphenyl ether herbicides.
R Y Yih et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 23(3), 592-593 (1975-05-01)
Aromatic fluorine chemistry. Part 1. 3, 4-Difluorobenzoic acid and derivatives via 3, 4-difluorobenzotrifluoride.
Pews RG, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 50(3), 365-370 (1990)