Documenti fondamentali
232858
Sigma-Aldrich
2-(2-Hydroxyethoxy)phenol
98%
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH2OC6H4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
P. ebollizione
128 °C/0.7 mmHg (lit.)
Punto di fusione
99-100 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCOc1ccccc1O
InChI
1S/C8H10O3/c9-5-6-11-8-4-2-1-3-7(8)10/h1-4,9-10H,5-6H2
AMCOCUDBDKVWRZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-(2-Hydroxyethoxy)phenol was used in the preparation of:
  • macrocyclic lipophilic benzocrown ethers
  • coiled synthetic carboxylic ionophore with eight ether oxygens and five aromatic rings capable of encapsulating potassium ion
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A coiled synthetic carboxylic ionophore capable of encapsulating a potassium ion.
Kuboniwa H, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 21, 1468-1469 (1985)
Synthesis, X-ray Crystal Studies and Metal Picrates Extraction Properties of Lipophilic Benzocrown Ethers.
Kowalska E, et al.
Australian Journal of Chemistry, 63(9), 1348-1357 (2010)