Documenti fondamentali
656321
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxyphenethylamine hydrochloride
90%
Sinonimo/i:
2-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12ClNO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
90%
Stato
solid
Gruppo funzionale
amine
chloro
Stringa SMILE
Cl.COc1ccc(CCN)cc1Cl
InChI
1S/C9H12ClNO.ClH/c1-12-9-3-2-7(4-5-11)6-8(9)10;/h2-3,6H,4-5,11H2,1H3;1H
VGUBBPZQDURYFN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)