Documenti fondamentali
339822
Sigma-Aldrich
(S)-α-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
(S)-1-(4-Nitrophenyl)ethylamine hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4CH(CH3)NH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Attività ottica
[α]25/D −6.5°, c = 1 in 0.05 M NaOH
Punto di fusione
248-250 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
nitro
Stringa SMILE
Cl.C[C@H](N)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O2.ClH/c1-6(9)7-2-4-8(5-3-7)10(11)12;/h2-6H,9H2,1H3;1H/t6-;/m0./s1
CZQQGVFHLSBEDV-RGMNGODLSA-N
Applicazioni
(S)-α-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride can be used as:
  • A fluorescence-quenching guest in the determination of chiral recognition capabilities of binaphthocrown ether and polythiophene complex.
  • A starting material in the synthesis of chiral cyclopalladated complexes with applications in the resolution of racemic compounds.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The first orthopalladation of a primary nitrobenzylamine. Synthesis of chiral cyclopalladated complexes derived from (S)-α-methyl-4-nitrobenzylamine
Vicente J, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 47(15), 2535-2539 (1995)