213365
Selenium dioxide
ReagentPlus®, powder, 99.8% trace metals basis
Sinonimo/i:
NSC 56753, Selenium oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 157 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99.8% trace metals basis
Forma fisica
powder
Colore
white
Punto di fusione
315 °C (subl.) (lit.)
Stringa SMILE
O=[Se]=O
InChI
1S/O2Se/c1-3-2
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)