459496
9-Borabicyclo[3.3.1]nonane solution
0.4 M in hexanes
Sinonimo/i:
9-BBN
About This Item
Prodotti consigliati
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
0.4 M in hexanes
P. ebollizione
68-70 °C
Densità
0.691 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
B1C2CCCC1CCC2
InChI
1S/C8H15B/c1-3-7-5-2-6-8(4-1)9-7/h7-9H,1-6H2/t7-,8+
FEJUGLKDZJDVFY-OCAPTIKFSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reactant for:
- Linear SPPS synthesis of ubiquitin derivatives
- Copper-catalyzed cross-coupling reactions of organoboron compounds with primary alkyl halides and pseudohalides
- Intramolecular insertion of alkenes into palladium-nitrogen bonds
- Preparation of (phosphonoacetyl)ornithine to study effect on arginine biosynthetic genes in yeast
- Hetero-Diels-Alder reaction for synthesis of spirocyclic alkaloids
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?