197777
2-(p-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid
97%
Sinonimo/i:
α-(p-Chlorophenoxy)isobutyric acid, Clofibric acid
Saggio
97%
Punto di fusione
120-122 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
CC(C)(Oc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H11ClO3/c1-10(2,9(12)13)14-8-5-3-7(11)4-6-8/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
TXCGAZHTZHNUAI-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PPARA(5465) , PPARG(5468)
mouse ... Ppara(19013) , Pparg(19016)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?