297682
(R)-(−)-2-Amino-1-propanol
98%
Sinonimo/i:
D-Alaninol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Attività ottica
[α]19/D −18°, neat
Purezza ottica
ee: 97% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.4493 (lit.)
P. ebollizione
166-168 °C (lit.)
Densità
0.963 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
C[C@@H](N)CO
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2,4H2,1H3/t3-/m1/s1
BKMMTJMQCTUHRP-GSVOUGTGSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?