A72405
2-Amino-1-phenylethanol
98%
Sinonimo/i:
α-(Aminomethyl)benzyl alcohol, DL-β-Hydroxyphenethylamine, Phenylethanolamine
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
160 °C/17 mmHg (lit.)
Punto di fusione
56-58 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2
ULSIYEODSMZIPX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PNMT(5409)
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?